Fontos dokumentumok
Z220469
Sigma-Aldrich
Deoxygenation apparatus
flask size 250 mL, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
lombikméret
250 mL
Általános leírás
One-piece condenser/flask unit for degassing solvents. Flask has angled ST/NS: joint and 7 mm gas dispersion tube (porosity 25-50 μm) with glass stopcock.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)