Fontos dokumentumok
Z214744
ACE 304 SS blade
W × L 19 mm × 76 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
Anyagok
stainless steel
Jellemzők
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8086-04
Sz × H
19 mm × 76 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)