Fontos dokumentumok
Z207187
Sigma-Aldrich
Broken-glass disposal boxes
Benchtop
Szinonimák:
benchtop waste glass box, laboratory waste glass box
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.35
material
cardboard
Jellemzők
Holds broken glass
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F24653-0002
elérhetőség
not available in EU
Sz × H × Ma
8 in. × 8 in. × 10 in.
Általános leírás
Corrugated cardboard receptacle supplied with 2 mil PE bag. When full, safety cap is pulled into place and entire unit is ready for disposal. Printed in four languages (English, French, Spanish, and German). Shipped flat.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)