Fontos dokumentumok
Z173177
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type adapter
Straight with PTFE stopcock on side-arm, male joint: threaded 14/20, female joint: threaded 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
female joint: threaded14/20
male joint: threaded14/20
Általános leírás
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Kapcsolódás
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)