Fontos dokumentumok
Z154601
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 6 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.72
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
Jellemzők
fits shaft o.d. 6 mm
lubricant cap: no
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 952406
Általános leírás
  • Interchangeable bearings and shafts
  • Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
  • Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
  • Run up to 2,000rpm when lubricated
Lubricant well at top holds enough Stir-Lube lubricant for many hours of operation. Top recommended stirring speed of 1,500rpm when lubricated.
Jogi információk
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)