Fontos dokumentumok
Z147648
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 2 L, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
H
580 mm
külső átmérő
100 mm
kapacitás
2 L
Általános leírás
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)