Fontos dokumentumok
Z137243
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 500 mL
Szinonimák:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 6954-75
kapacitás
500 mL
Általános leírás
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)