Fontos dokumentumok
Z137219
Ace round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 250 mL
Szinonimák:
bottom flask, flask round, round bottom flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 6936-35
kapacitás
250 mL
Általános leírás
24/40 joint. Side-arm is internally threaded for use with a nylon bushing. Will accommodate thermometers or bleed tubes up to 7 mm diam. Complete with bushing and FETFE® O-ring.
Jogi információk
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)