Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
Z130370
Nalgene® FEP bottle
capacity 125 mL, Wide-mouth, clear Bottle
Szinonimák:
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (33)
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 2100-0004
palackátmérő × Ma
46 mm × 117 mm
kapacitás
125 mL
szín
clear Bottle
white Screw closure
Általános leírás
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFEtef® FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)