Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41112406
NACRES:
NB.79
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 872547
nyomásmérési tartomány
0-1 mmHg
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
A tilting gauge with a constant zero overflow which eliminates the capillary-depression error from an expanding meniscus. Once the zero line of the scale is aligned with the tip of the closed capillary, it is only necessary to bring the gauge to an upright position and read the scale behind the closed leg.
Gauges are fabricated from calibrated ACE Trubore tubing, to assure uniform and reproducible reading between the gauges. Mercury trap is incorporated in female joint, bulbs are enlarged. Joint is standard taper 20/65.
The pressure range is: 0-1.0 mmHg and the lowest reading is: 0.001 mmHg.
Mercury not included (approximately 20 mL of triple distilled mercury is needed to ffill this vacuum gauge to working volume).
Gauges are fabricated from calibrated ACE Trubore tubing, to assure uniform and reproducible reading between the gauges. Mercury trap is incorporated in female joint, bulbs are enlarged. Joint is standard taper 20/65.
The pressure range is: 0-1.0 mmHg and the lowest reading is: 0.001 mmHg.
Mercury not included (approximately 20 mL of triple distilled mercury is needed to ffill this vacuum gauge to working volume).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?