Fontos dokumentumok
Z115614
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 14/20, flange I.D. 23 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
male joint: ST/NS14/20
karima belső átmérő
23 mm
Általános leírás
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)