Fontos dokumentumok
Z103365
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 250 mL, with 2 mm PTFE stopcock, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type PTFE stopcock
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
250 mL
Általános leírás
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)