Fontos dokumentumok
Y906506
Sigma-Aldrich
Valve
stainless steel bellows, 1/4 in. NPT straight path, external
About This Item
UNSPSC kód:
12142200
NACRES:
NA.12
material
stainless steel bellows
Minőségi szint
parameter
1000 psi max. pressure
Hosszúság
1.9375 in.
súly
133 g
szerelvény
1/4 in. NPT straight path, external
Egyéb megjegyzések
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)