Fontos dokumentumok
WHA9916-1302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 100 ea
Szinonimák:
13 mm syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.2 μm
Átmérő:
13 mm
sterilitás:
sterile
material:
polyethersulfone membrane
kiszerelés:
pack of 100 ea
material
polyethersulfone membrane
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
9916-1302
Átmérő
13 mm
pórusméret
0.2 μm
Tulajdonságok és előnyök
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Egyéb megjegyzések
Suitable for volumes of 10 mL or less
Jogi információk
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)