Fontos dokumentumok
WHA77040001
Whatman® UNISEAL microplate seals
thin cold sealing film, adhesive backing, clear polypropylene
Szinonimák:
Z746827
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
material:
clear polypropylene
sterilitás:
non-sterile
material
clear polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
thin cold sealing film, adhesive backing
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7704-0001
Whatman Article No. 28420886 (US reference)
Általános leírás
Seals are used to control humidity and reduce evaporation of samples.
Tulajdonságok és előnyök
  • Prevent spills and contamination.
  • Cold seals are self-sticking with inert adhesive.
  • Heat seals are available in a clear polyester or aluminum foil.
  • Heat seals are for polypropylene microplates only and are applied with heat and pressure.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)