Fontos dokumentumok
WHA7141204
Whatman® mixed cellulose ester WME filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), nonsterile, interleaving paper, 100 EA (autoclave pack), 100 ea, 47 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z745871, membrane filter, membrane filters
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
White Gridded, Sterile Autoclave pack
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7141-204
Whatman Article No. 28420723 (US reference)
Átmérő
47 mm
pórusméret
0.45 μm
Tulajdonságok és előnyök
  • Sterile options available for critical applications.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
  • Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
  • The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)