Fontos dokumentumok
WHA69702504
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
Szinonimák:
Whatman filter, Z338389, syringe filter, syringe filters
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
Átmérő:
25 mm
térfogat:
≤25 mL
sterilitás:
non-sterile
material:
Nylon membrane
polypropylene housing
kiszerelés:
pack of 150 ea
material
Nylon membrane
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Polypropylene prefilter
kiszerelés
pack of 150 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6970-2504
Whatman Article No. 28420561 (US reference)
Átmérő
25 mm
térfogat
≤25 mL
pórusméret
0.45 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Tulajdonságok és előnyök
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
Alkalmasság
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)