WHA68702504
Whatman® GD/X syringe filters
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pkg of 150 ea
Szinonimák:
Whatman filter, Z277363, syringe filter, syringe filters
About This Item
Javasolt termékek
material
Nylon membrane
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
glass fiber prefilter
kiszerelés
pkg of 150 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6870-2504
Whatman Article No. 28420492 (US reference)
Átmérő
25 mm
térfogat
≤25 mL
pórusméret
0.45 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Alkalmasság
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)