WHA68092022
Whatman® Anotop® 25 syringe filters
0.2 μm, 50/pk
Szinonimák:
Whatman filter, Z747793, syringe filter, syringe filters
About This Item
Javasolt termékek
material
Anopore membrane
alumina based membrane
alumina based membrane
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 50
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6809-2022
Whatman Article No. 28420393 (US reference)
parameter
100 mL sample volume
Átmérő
25 mm
pórusméret
0.2 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Alkalmazás
- Cold sterilization of growth media
- Phage and virus filtration
- Removal of high molecular weight proteins or polymers
- Liposome extrusion
- Filtration of solvents for spectroanalysis and analytical sample preparation
Tulajdonságok és előnyök
- Aluminum-based inorganic Anopore membrane available in three pore sizes
- Effective with most organic solvents and aqueous samples
- Low hold-up volume (< 20 µl for Anotop 10) for maximum sample recovery
- Low protein binding filter minimizes protein loss
- Capillary pore structure with narrow pore-size distribution
Alkalmasság
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)