Fontos dokumentumok
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104908
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
Átmérő:
13 mm
szűrőfelület:
1.3 cm2
méret:
25 mm
térfogat:
≤10 mL
sterilitás:
non-sterile
material:
PTFE
polypropylene housing
kiszerelés:
case of 1000 ea
material
PTFE
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
case of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 6774-2504
Átmérő
13 mm
szűrőfelület
1.3 cm2
méret
25 mm
térfogat
≤10 mL
pórusméret
0.45 μm
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)