WHA5202090
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 100 ea
Szinonimák:
Whatman filter, Whatman paper, Z761729, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
circles
creped white cellulose
Jellemzők
Grade 202
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 5202-090
Whatman Article No. 28419886 (US reference)
parameter
medium flow rate
medium-fast flow rate
Átmérő
90 mm (3.5 in.)
vastagság
0.29 mm (0.01 in.)
pórusméret
15-19 μm
bázis tömeg
82 g/m2
kapacitás
normal loading
Related Categories
Általános leírás
Grade 202 provides medium filtration speed of coarse particles. The surface is creped, hence has a greater effective filtration area than smooth surfaced filter papers of the same diameter.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Tulajdonságok és előnyök
- Filters coarse particles
- Medium filtration speed
- Crêped for increased efficiency and filterlife compared to smooth filter papers of same diameter
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)