WHA3001861
Whatman® cellulose chromatography papers
1 Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
Szinonimák:
Whatman paper, Z270814, blotting papers, chromatography papers
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose membrane
sheets
grade
for chromatography
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
1 CHR
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 3001-861
Whatman Article No. 28419181 (US reference)
parameter
130 mm/30 min flow rate
Sz × H
20 cm × 20 cm
bázis tömeg
87 g/m2
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)