WHA1827090
Whatman® glass microfiber grade 934-AH filter discs 1.5 μm pore size
white, binder free, total suspended solids analysis, 100 ea, 90 mm diam
Szinonimák:
Z690872, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
About This Item
Javasolt termékek
product name
Whatman® glass microfiber filters, Grade 934-AH®, circles, diam. 90 mm
material
borosilicate glass membrane
circles
leírás
basis weight, 64 g/m2
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1827-090
Whatman Article No. 28418478 (US reference)
parameter
47 speed (filtration)
Átmérő
90 mm
vastagság
435 μm
pórusméret
1.5 μm retention
Alkalmazás
- Water pollution monitoring
- Air pollution monitoring
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
Tulajdonságok és előnyök
- High loading capacity enables efficient filtration of suspended solid
- Smooth surface: provides efficient precipitate recovery
- High loading capacity: enables processing of turbid solutions
- High-grade borosilicate glass microfiber: withstands temperatures up to 550°C
- Nominal particle retention of 1.5 µm
- Low fiber shedding
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)