WHA1823024
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 24 mm diam
Szinonimák:
Z258202, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/D, diam. 2.4 cm
material
borosilicate glass
circles
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1823-024
Whatman Article No. 28418408 (US reference)
Átmérő
2.4 cm
vastagság
0.67 mm
pórusméret
2.7 μm
Related Categories
Általános leírás
Fine membrane prefilter benefits
Whatman Grade GF/D from Cytiva′s business is a membrane prefilter that provides protection for membranes with fine retention. The filter can be used with Whatman Grade GF/B filters to provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Tulajdonságok és előnyök
- Thick filter media for increased loading capacity
- Nominal particle retention of 2.7 µm
- Can be used as a fine membrane prefilter
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)