Fontos dokumentumok
WHA1821025
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 100 ea, 25 mm diam
Szinonimák:
Z242217, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
pórusméret:
1.0 μm
material:
borosilicate glass
circles
Átmérő:
2.5 cm
vastagság:
0.68 mm
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pack of 100
Terméknév
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B, Grade GF/B circles, 25 mm, 100/pk
material
borosilicate glass
circles
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1821-025
Whatman Article No. 28418348 (US reference)
Átmérő
2.5 cm
vastagság
0.68 mm
pórusméret
1.0 μm
Általános leírás
Grade GF/B: 1.0 μm
Three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required.
Tulajdonságok és előnyök
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)