WHA1822070
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 70 mm diam
Szinonimák:
Z242403, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Whatman® glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C, Grade GF/C circles, 70 mm, 100/pk
Anyagok
borosilicate glass
circles
leírás
GF/C grade: medium to fast, high loading
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1822-070
Whatman Article No. 28418383 (US reference)
Átmérő
70 mm
vastagság
0.26 mm
pórusméret
1.2 μm
alkalmasság
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Általános leírás
Cytiva’ Whatman Filter Paper grade GF/C glass filters offer fine particle retention, good flow rate and loading capacity. GF/C filter papers support total suspended solids analysis.
Tulajdonságok és előnyök
- Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
- Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)