WHA10370020
Whatman® glass microfiber grade GF 6 filter discs <1. μm pore size
white, inorganic binder, water and wastewater testing, 100 ea, 100 mm diam
Szinonimák:
Z696730, fiber filters, filter papers, glass filter
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 6, diam. 100 mm
material
circles
glass membrane (with inorganic binder)
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10370020
Whatman Article No. 28414755 (US reference)
Átmérő
100 mm
pórusméret
<1.0 μm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
- Inorganic binder for increased strength
- Temperature-resistant up to 500°C
- Can be used as a pre-filter for dense samples
- Frequently used in waste water analysis
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)