WHA1114090
Whatman® qualitative filter paper, Grade 114
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z752541
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose filters
circles
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1114-090
Whatman Article No. 28417680 (US reference)
parameter
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
Átmérő
90 mm
vastagság
190 μm
hamu
≤0.06%
pórusméret
25 μm (Particle retention)
bázis tömeg
77 g/m2
Általános leírás
Grade 114: 25 μm (fast, smooth filter paper)
Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse and gelatinous precipitates. Smooth surface for easy removal of precipitates.
Tulajdonságok és előnyök
- Only half the thickness of Grade 113
- Suitable for coarse or gelatinous precipitates
- Smooth surface for easy recovery of precipitates.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)