WHA1113090
Whatman® qualitative filter paper, Grade 113, creped
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z240885, filter papers, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose filters
circles
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1113-090
Whatman Article No. 28417662 (US reference)
parameter
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Átmérő
90 mm
vastagság
420 μm
pórusméret
30 μm (Particle retention)
bázis tömeg
125 g/m2
Általános leírás
Grade 113: 30 μm (fast, creped filter paper)
Ultra high loading capacity with a particle retention making it ideal for use with coarse or gelatinous precipitates. Fastest flow rate of the qualitative grades. Creped surface. Thickest filter paper in the qualitative range.
Tulajdonságok és előnyök
- Ultra high loading capacity with a particle retention well suited for use with coarse or gelatinous precipitates.
- Fastest flow rate of the qualitative grades.
- Thickest filter paper in the qualitative range.
- Creped surface.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)