WHA1091930
Whatman® qualitative filter paper, Grade 91, creped
sheets, W × L 580 mm × 580 mm, pack of 500
Szinonimák:
Whatman filter, Z699624, filter paper, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose
sheets
Jellemzők
Grade 91
kiszerelés
pack of 500
gyártó/kereskedő neve
Cytiva
Whatman 1091-930
Whatman Article No. 28417542 (US reference)
parameter
2 psi wet burst
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Sz × H
580 mm × 580 mm
vastagság
205 μm
pórusméret
10 μm (Particle retention)
bázis tömeg
71 g/m2
Általános leírás
Grade 91: 10 μm (credped filter paper)
A general purpose creped filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Tulajdonságok és előnyök
- A general purpose creped filter for less critical routine analysis.
- Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)