WHA10414106
Whatman® polyamide NL17 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Szinonimák:
Z134333, membrane filters, nylon membrane filters
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Whatman® polyamide membrane filters, polyamide membrane circles, (NL17), 0.45 μm, 25 mm, 100/pk
material
Nylon membrane (polyamide membrane)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10414106
Whatman Article No. 28415337 (US reference)
Átmérő
25.0 mm
pórusméret
0.45 μm pore size
alkalmasság
suitable for (clarification and sterile filtration.)
Általános leírás
NL 16
- Pore size (μm): 0.2 (NL 16)
- Thickness (μm): 110
- Nominal pore size (μm): 0.2
- Water flow rate Δp = 0.9 bar (mL/min/cm2): 10
- Bubble point (bar): 4.2
- Maximum temperature: 135°C
NL 17
- Pore size (μm): 0.45 (NL 17)
- Thickness (μm): 110
- Nominal pore size (μm): 0.45
- Water flow rate Δp = 0.9 bar (mL/min/cm2): 20
- Bubble point (bar): 2.8
- Maximum temperature: 135°
Tulajdonságok és előnyök
- They are hydrophilic making them suitable for aqueous and organic solutions.
- The membrane filters can be used up to 135°C.
- Applications include: filtration of aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing, filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)