WHA10401118
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 50 ea, 90 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z697133, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Javasolt termékek
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC45 Membrane Circles, diam. 90 mm, pore size 0.45 μm
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10401118
Whatman Article No. 28414965 (US reference)
Átmérő
90 mm
pórusméret
0.45 μm
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)