TRD3D0037
G-PET PETG 3D Printing Filament
ruby variocolor, diam. 1.75 mm
About This Item
Javasolt termékek
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Átmérő
1.75 mm
súly
1 kgeach
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
Általános leírás
- Resistant like ABS and low warping like PLA
- Odourless composition and low warping
- Good mechanical strength and toughness
- Obtain a shiny finish or get a translucent look with natural color
- Great chemical resistance, GPET is well suited for bottles and containers
Alkalmazás
- Extruder (nozzle) temperature: 240 +/-10 °C
- Bed temperature: 100 +/-10 °C
- Print speed: 60-70 mm/s
- Fan: 0-20 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)