Fontos dokumentumok
SYNM500044
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 4, Hose Connection: left, stopcock size 4 mm
Szinonimák:
Synthware M500044, vacuum unit
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
Jellemzők
number of ports 4
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware M500044
elzárócsap méret
4 mm
Általános leírás
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at left side. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is 75 mm.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)