Fontos dokumentumok
SYNM211044
Synthware nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
port size 4, Hose Connections: left-right, stopcock size 4 mm
Szinonimák:
Synthware M211044, vacuum manifold, vacuum unit
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware M211044
portméret
4
elzárócsap méret
4 mm
Általános leírás
With 14/20 outer joint at the center to fit a rubber septum for keeping syringes under an inert environment cutting down on the number used. Main tube is 22 mm O.D. with both ends connections(10 mm). Delivery ports have 8 mm hose connections.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)