Fontos dokumentumok
SYNF701430M
Synthware fritted filter tube
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Szinonimák:
Synthware F701430M, straight filter tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F701430M
lemez külső átmérő
30 mm
Általános leírás
Available with a choice of coarse or medium porosity fritted discs.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)