Fontos dokumentumok
SYNF669125
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 125 mL, joint: ST/NS 19/22
Szinonimák:
Synthware F669125, glass conical flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
flat bottom
glass flask
Csatlakozó
joint neck19/22
joint: ST/NS19/22
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F669125
kapacitás
125 mL
Általános leírás
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)