Fontos dokumentumok
SYNF612460
Synthware pressure equalizing addition funnel with metering stopcock
60 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware F612460, dropping funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F612460
kapacitás
60 mL
60 mL
Általános leírás
With PTFE adjustable bore metering plug. Turning the adjustment knob allows flow rate to be controlled from full flow to drop wise. The metering plug completely solves the problems of sudden overflow or non-flow during addition of reagents.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)