Fontos dokumentumok
SYNF606150C
Synthware Buchner funnel
150 mL, porosity: coarse
Szinonimák:
Synthware F606150C, filtering funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F606150C
kapacitás
150 mL
150 mL
Általános leírás
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)