Fontos dokumentumok
SYNF541050
Synthware reaction flask with high vacuum valve
50 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Szinonimák:
Synthware F541050, Schlenk flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F541050
kapacitás
50 mL
50 mL
szelepméret
0-4 mm
Általános leírás
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)