Merck
SLW3151/06
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 10 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3151/06
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
Csatlakozó
joint ST/NS neck10/19
Jellemzők
class A USP/ISO/DIN tolerances
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 3151/06
Teljes Ma
90 mm
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Class A, Pyrex
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity ′H′, certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)