Fontos dokumentumok
SYNF431500
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
500 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware F431500, 3-neck round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Csatlakozó
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F431500
kapacitás
500 mL
500 mL
Általános leírás
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)