Fontos dokumentumok
SYNF329250L
Synthware pear shaped flask
50 mL, joint: ST/NS 19/22
Szinonimák:
Synthware F329250L, pear shape glass flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS19/22
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F329250L
kapacitás
50 mL
50 mL
Általános leírás
Heavy wall design.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)