Fontos dokumentumok
SYNF311250
Synthware recovery flask
250 mL, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F311250
kapacitás
250 mL
250 mL
Általános leírás
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)