Fontos dokumentumok
SYNF21342L
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware F21342L, 4-neck reaction flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Csatlakozó
center joint: ST/NS34/45
side joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F21342L
kapacitás
2,000 mL
Általános leírás
With identical vertical side joints.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)