Fontos dokumentumok
Z153095
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 500 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
500 mL
Általános leírás
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)