Fontos dokumentumok
SYNC121120
Synthware inner coil condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Szinonimák:
Synthware C121120, Condenser coil, Coil reflux condenser
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C121120
tömlőméret
8 mm
Related Categories
Általános leírás
Synthware coiled condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 14/20 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. The inner coil circulates coolant, maximizing heat exchange. Made from durable borosilicate glass.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)