Fontos dokumentumok
SYNA972440
Synthware distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 24/40, side arm angle: 75 deg
Szinonimák:
Synthware A972440, glass distillation adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A972440
Általános leírás
With compression cap (RC009) and Viton® O-ring for forming a vacuum tight seal of plain thermometer.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)