Fontos dokumentumok
SYNA722440
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware A722440, flow control adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A722440
Általános leírás
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)