Fontos dokumentumok
SYNA322440
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware A322440, glass vacuum adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
female joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A322440
Általános leírás
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)